Learn More
Calcium boride, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11398868
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11398868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041722.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
Calcium boride is used as an electrode (cathode) material and n-type thermoelectric materials. It is used to make boron- alloyed steel, as a deoxidation agent in the production of oxygen-free copper. It is further used as an antioxidant in carbon bonded refractories. It acts as a new material which is used in the nuclear-industry for neutron- preventing, high-purity metal borid (TiB2,ZrB2,HfB2) and high-purity boron alloy(Ni-B, Co-B, Cu-b).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12007-99-7
Formula molecolare B6Ca
Molecular Weight (g/mol) 104.938
Numero MDL MFCD00148904
InChI Key AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 16212529
SMILES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium boride
Punto di fusione 2235°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 104.95
Percent Purity 99.5%
Densità 2.30 g/mL
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.