Learn More
Calcium bromide hydrate, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11425210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425210 100 g 100g
11415210 25 g 25g
11435210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425210 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044497.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71626-99-8
Formula molecolare Br2Ca
Molecular Weight (g/mol) 199.89
Numero MDL MFCD00149608
InChI Key WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium bromide hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 199.90 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%