Learn More
Calcium bromide hydrate, for analysis
Codice prodotto. 10480911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10480911 500 g Flacone in plastica 500g
10572271 1 kg Flacone in plastica 1kg
10544664 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10480911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 300845000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71626-99-8
Formula molecolare Br2Ca
Molecular Weight (g/mol) 199.89
Numero MDL MFCD00149608
InChI Key WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium bromide hydrate
Punto di fusione 730.0°C
Nota nome For analysis
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare CaBr2·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Peso formulazione 199.9
Percent Purity ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium bromide hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate