Specifications
| Materiale o nome chimico | Calcium bromide hydrate |
| Punto di fusione | 730.0°C |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula lineare | CaBr2·xH2O |
| Informazioni di solubilità | (10% in water) Clear colorless to slightly hazy |
| Peso formulazione | 199.9 |
| Grado | Ultrapuro |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium bromide hydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate