Learn More
Calcium bromide hydrate, extra pure
Codice prodotto. 15129323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15129323 250 g 250g
15109323 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15129323 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450632500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71626-99-8
Formula molecolare Br2Ca
Molecular Weight (g/mol) 199.89
Numero MDL MFCD00149608
InChI Key WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium bromide hydrate
Punto di fusione 730.0°C
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare CaBr2·xH2O
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Peso formulazione 199.9
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium bromide hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate