Learn More
Calcium Carbide, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10253850 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10253850
Marca: Fisher Chemical C/1000/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Punti di ebollizione 2300°C
Punto di fusione 2160°C
CAS 75-20-7
Colore Gray
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C2Ca
Numero MDL 10905
InChI Key UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca++].[C-]#[C-]
IUPAC Name calcium acetylene
Molecular Weight (g/mol) 64.10
Peso formulazione 64.1g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium carbide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P231-Manipolare in atmosfera di gas inerte.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium carbide, Calcium oxide