Specifications
| Materiale o nome chimico | Calcium carbonate |
| Punto di fusione | 825.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | CaCO3 |
| Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
| Indice di Merck | 15,1659 |
| Show More |