Learn More
Calcium carbonate, 98%, pure, light powder
Codice prodotto. 10450831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10450831 500 g Flacone in plastica 500g
10360344 100 g Flacone in plastica 100g
10463755 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10450831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403815000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbonate
Punto di fusione 825.0°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Fine Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Formula lineare CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Indice di Merck 15, 1659
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC Name calcium;carbonate
Peso formulazione 100.09
Percent Purity 98%
Grado Pure