Learn More
Calcium carbonate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11954311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11954311 25 g Glass bottle 25g
11944311 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11954311 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437190250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbonate
Punto di fusione 825.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 39 to 42% (Complexometry)
Formula lineare CaCO3
Indice di Merck 15,1659
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC Name calcium carbonate
Peso formulazione 100.09
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce