Learn More
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15671080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15671080 1 kg 1kg
15681080 2.5 kg 2.50kg
15601090 6 x 1 kg pezzi 6
15691080 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15671080 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 120101KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    43.40€ / 1kg
    Risparmia 4.60€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Carbonate(Caco3)
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantità 1 kg
Formula lineare CaCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC Name calcium;carbonate
Peso formulazione 100.09g/mol
Percent Purity 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.
Densità 2.93g/mL at 25°C
Identificativo prodotto
  • Calcium carbonate