Learn More
Alfa Aesar™ Calcium chloride, 2.75% w/v aq. soln.
Marca: Alfa Aesar™ 035652.K2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Quantità | 1L |
---|
Identificatori chimici
10035-04-8 | |
MFCD00010903 |
Specifica
Calcium chloride | |
MFCD00010903 | |
110.99 | |
1L |
10035-04-8 | |
2.75% w/v aq. soln. | |
Liquid |