Materiale adsorbente
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | >1600.0°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium chloride |
| Punto di fusione | 782.0°C |
| Nota nome | Granules |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico