Learn More
Calcium chloride, 96%, for analysis, granules
Codice prodotto. 10794672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794672 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10704492 100 g Flacone in plastica 100g
10525290 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10794672 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219170025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
Numero MDL MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC Name calcium dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione >1600.0°C
Materiale o nome chimico Calcium chloride
Punto di fusione 782.0°C
Nota nome Granules
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Complexometry)
Formula lineare CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Indice di Merck 15, 1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Peso formulazione 110.99
Percent Purity 96%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico