Learn More
Calcium chloride, 96%, for biochemistry, anhydrous
Codice prodotto. 12674977 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12674977 100 g 100g
12684977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12674977 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192731000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC Name calcium dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione >1600.0°C
Materiale o nome chimico Calcium chloride
Punto di fusione 782.0°C
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Argentometry)
Formula lineare CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Indice di Merck 15,1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Peso formulazione 110.99
Percent Purity 96%
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride