Learn More
Calcium chloride, 96%, for biochemistry, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punti di ebollizione | >1600.0°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium chloride |
| Punto di fusione | 782.0°C |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Indice di Merck | 15,1661 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Peso formulazione | 110.99 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride