Learn More
Calcium chloride, 93+%, extra pure, powder, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | >1600.0°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium chloride |
| Punto di fusione | 782.0°C |
| Nota nome | 96% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | CaCl2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico