Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium chloride dihydrate |
| Punto di fusione | 175.0°C |
| Colore | White |
| pH | 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 0.83 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 105% (Complexometry) |
| Densità | 0.8300g/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium chloride dihydrate