Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 11994171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994171 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10432981 25 g Flacone in plastica 25g
10158280 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11994171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423520025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 175.0°C
Colore White
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 0.83
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 105% (Complexometry)
Densità 0.8300g/mL
Formula lineare CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Indice di Merck 15,1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Peso formulazione 147.02
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate