Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 11964171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11964171 10 kg Plastic drum 10kg
10154930 1 kg Flacone in plastica 1kg
10403265 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11964171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207780100
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 175.0°C
Colore White
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 10 kg
Imballaggio Plastic drum
Gravità specifica 0.83
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Densità 0.8300g/mL
Formula lineare CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Indice di Merck 15,1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Peso formulazione 147.02
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate