Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 13535020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13535020 500 g Flacone in plastica 500g
13525020 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13535020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447325000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 175.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 0.83
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Densità 0.8300g/mL
Formula lineare CaCl2·2H2O
Indice di Merck 15,1661
Informazioni di solubilità Clear colorless
Peso formulazione 147.02
Percent Purity 99%
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate