Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10171800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10171800 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10050070 250 g Recipiente per polveri in plastica 250g
10504444 5 kg Fusto in plastica 5kg
10325220 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10171800 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/1500/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 147.01
Numero MDL 149613
InChI Key LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punto di fusione 175°C
Colore Beige to White
pH 4.5 to 6.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 147.02g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate