Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10325220 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10325220 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10325220 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/1500/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 175°C
CAS 10035-04-8
Colore Beige to White
pH 4.5 to 6.5
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Numero MDL 149613
Peso formulazione 147.02g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride