Learn More
Calcium chloride dihydrate, extra pure, flakes for drying purposes, 77-80% CaCl2
Codice prodotto. 10657662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657662 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10063853 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657662 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123350025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 175.0°C
Nota nome For drying pursposes
Colore Gray-White to White
Forma fisica Flakes
Quantità 2.5 kg
Formula lineare CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Indice di Merck 15, 1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Peso formulazione 147.02
Percent Purity 77 to 80% (CaCl2)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 0.83
Densità 0.8300g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate