Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11465195 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11465195 500 g
11475195 1 kg
11455655 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465195 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02199524.5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Useful in preparing competent bacteria. Calcium Chloride Dihydrate, MP Biomedicals is a USP-grade biochemical reagent. It is used in the preparation of calcium-alginate beads and to compose the medium for Thermophilic Clostridia (MTC). It may be used for
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2. 2H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water with heat liberation, ethanol, acetic acid, acetone.
Molecular Weight (g/mol) 147.01
Peso formulazione 147.01
Percent Purity 99.0 to 107.0%
Grado USP