Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15683380 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
50kg
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15683380 500 g 500g
15663380 1 kg 1kg
15673380 2.5 kg 2.50kg
15603390 6 x 2.5 kg pezzi 6
15693380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15683380 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 31307500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2 · 2H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 500 g
Numero MDL MFCD00149613
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate