Learn More
Calcium Chloride Dihydrate (White Crystals to Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10786634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786634 500 g Flacone in polietilene 500g
10306313 100 g Flacone in polietilene 100g
10316313 250 g Flacone in polietilene 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10786634 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP510500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10035-04-8 | Molecular Formula: Ca Cl2 · 2 H2O
Calcium Chloride Dihydrate (White Crystals to Powder)
Calcium Chloride is suitable for use in the preparation of buffer solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8 , 10043-52-4
Formula molecolare Ca Cl2 · 2 H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Punto di fusione 175°C
Colore Beige-White
pH 4.5 to 6.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 105.0 %
Densità 0.830g/cm³
Indice di Merck 15, 1661
Peso formulazione 147.02
Percent Purity 99.0 to 105.0%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium Chloride Dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride