Learn More
Calcium Chloride, Extra Pure, SLR, Fused, Granular, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Calcium Chloride, Extra Pure, SLR, Fused, Granular
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1600°C |
| Punto di fusione | 782°C |
| Colore | Beige |
| pH | 8 to 10 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Peso formulazione | 110.99g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico