Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium chloride hexahydrate |
| Punto di fusione | 30.0°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Chunks |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 97.0 to 103% (Complexometry) |
| Formula lineare | CaCl2·6H2O |
| Indice di Merck | 15, 1661 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 5360g/L (20°C) |
| Vedi altri risultati |