Learn More
Calcium chloride hexahydrate, 97+%, extra pure
Codice prodotto. 10610414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10610414 1 kg Flacone in plastica 1kg
10542444 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10610414 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389250010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7774-34-7
Formula molecolare CaCl2·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 219.08
Numero MDL MFCD00149616
InChI Key QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC Name calcium;dichloride;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium chloride hexahydrate
Punto di fusione 30.0°C
Colore Colorless
Forma fisica Chunks
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97.0 to 103% (Complexometry)
Formula lineare CaCl2·6H2O
Indice di Merck 15, 1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Peso formulazione 219.08
Percent Purity ≥97%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride hexahydrate