Learn More
Calcium Chloride Hexahydrate, 98.5%+, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12658625 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12658625 5 kg 5kg
12648625 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12658625 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/1250/65
Quantità Prezzo
1 204.00€ / 5kg
6 159.12€ / 5kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7774-34-7
Formula molecolare CaCl2H12O6
Molecular Weight (g/mol) 219.07
Numero MDL 149616
InChI Key QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punto di fusione 30°C
Colore Colorless
pH 6.5 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 219.08g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)