Learn More
Calcium Chloride solution, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12990914 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12990914 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12990914 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 212 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.75€
    64.15€ / 1000mL
    Risparmia 21.60€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride
Imballaggio Bottle
CAS 10035-04-8
Concentrazione 0.005 M
Quantità 1000 mL