Learn More
Calcium Chloride solution, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12900924 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12900924 1000 mL Bottle 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12900924 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 213 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    58.89€ / 1000mL
    Risparmia 17.61€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride
CAS 10035-04-8
Quantità 1000 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01M (0.02N)
Imballaggio Bottle