Descrizione
- Made of glass
- For use with Bottle Top Dispensers
Specifica
Specifica
| Product Type | Calcium Chloride Tube |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle Top Dispenser |