Learn More
Calcium dihydrogen phosphate hydrate, 97%
Codice prodotto. 11490063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490063 2500 g 2500g
11480063 500 g 500g
11400073 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490063 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12123.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 301524-28-7 | CaH4O8P2 | 234.05 g/mol
Calcium dihydrogen phosphate hydrate is a pH control reagent, stabilizer for plastics, manufacture of glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Calcium dihydrogen phosphate hydrate is a pH control reagent, stabilizer for plastics, manufacture of glass.
Solubility
Soluble in water 18 g/L @ 30°C.
Notes
Loses H{2}O at 100°, dec. at 200°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 301524-28-7
Formula molecolare CaH4O8P2
Molecular Weight (g/mol) 234.05
Numero MDL MFCD00010898
InChI Key YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Calcium phosphate, monobasic; Calcium tetrahydrogen diphosphate
IUPAC Name calcium didihydrogen phosphate
SMILES [Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Punto di fusione ∼200°C (decomposition)
Quantità 2500 g
Punto d'infiammabilità None
Indice di Merck 14,1693
Informazioni di solubilità Soluble in water 18g/L @ 30°C.
Peso formulazione 234.06 (Anhydrous)
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium dihydrogen phosphate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium dihydrogen phosphate hydrate