Specifica
| Punti di ebollizione | 2500.0°C |
| Materiale o nome chimico | Calcium fluoride |
| Punto di fusione | 1402.0°C |
| Nota nome | 99% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 3.18 |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (CaF2) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium fluoride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.