Learn More
Calcium Fluoride, Natural, Honeywell™
Codice prodotto. 15680550 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15680550 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15680550 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 019055KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Natural,≥95%, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Formula molecolare CaF2
Numero MDL MFCD00010907
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
IUPAC Name calcium difluoride
Molecular Weight (g/mol) 78.08
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Peso formulazione 78.07g/mol
Percent Purity ≥95%
Densità 3.18g/mL at 25°C