Learn More
Calcium fluoride, Puriss., meets analytical spec. of DAB, 99.0-102.0%, Solstice
Codice prodotto. 15640540 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
40 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
40kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15640540 40 kg 40kg
15620540 100 g 100g
15630540 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15640540 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 0112340KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-75-5
Formula molecolare CaF2
Molecular Weight (g/mol) 78.08
Numero MDL MFCD00010907
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC Name calcium;difluoride
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium fluoride
Nota nome Puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0%
CAS max % 100.0000%
Quantità 40 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 102.0%
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 78.07
Percent Purity 99.0 to 102.0%
Grado puriss.
Perdita all'essiccatura max. 0.5%
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 3.18g/mL at 25°C