Learn More
Calcium Fluoride, TRC
Codice prodotto. 30337712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337712 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337712 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC14504350G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Formula molecolare CaF2
Quantità 50 g
Sinonimo Calcium fluoride (CaF2), Calcium fluoride (8CI), Calcarea fluorica, Calcium difluoride, Calcium difluoride (CaF2), Fluorite Powder Calcium Fluoride, HO 100, HO 100W, Irtran 3
InChI Formula InChI=1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES F[Ca]F
IUPAC Name difluorocalcium
Molecular Weight (g/mol) 78.08
Peso formulazione 77.9594