Learn More
Calcium fluoride, Vacuum Deposition Grade, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11397818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397818 10 g 10g
11317828 50 g 50g
11307828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11397818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036377.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to produce a wide range of materials, manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-75-5
Formula molecolare CaF2
Molecular Weight (g/mol) 78.08
Numero MDL MFCD00010907
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione ∼2500°C
Materiale o nome chimico Calcium fluoride
Punto di fusione 1403°C
Forma fisica Melted Pieces
Quantità 10 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.434
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 3.18 g/mL
Indice di Merck 14,1667
Informazioni di solubilità Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC Name calcium;difluoride
Peso formulazione 78.08
Percent Purity 99.9%