missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Calcium Flux Assay Kit, Fura 2, Ratiometric, 100x96 Tests
Descrizione
- Assay Type: Cell-based
- Detection Method: Fluorescent
- Assay Time: 1 hr 20 min
- Sample Types: Suspension cells, Adherent cells
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Cell Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fluorometric Plate Reader |
| Formato | Kit |
| Label or Dye | Fura-2 |
| N. di reazioni | 9600 Tests |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Substrato | Fura-2 |
| Target Molecule | Calcium |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Suspension cells, Adherent cells |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?