Learn More
Calcium Formate, 98%, Pure
Codice prodotto. 10679104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10679104 250 g Bottiglia in vetro 250g
10490831 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
11934891 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10679104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403832500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-17-2
Formula molecolare C2H2CaO4
Molecular Weight (g/mol) 130.11
Numero MDL MFCD00036108
InChI Key CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC Name calcium;diformate
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium formate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HCOO)2Ca
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,167
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 130.11
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium formate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium formate