Learn More
Calcium granules, -9 mesh, 98.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11328798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11328798 250 g 250g
11318798 50 g 50g
11338798 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11328798 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041653.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-70-2
Formula molecolare Ca
Molecular Weight (g/mol) 40.08
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC Name calcium
SMILES [Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
Colore Silver-White
Aspetto Silvery-white granules
Quantità 250 g
Dimensioni maglia -9 Mesh
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 98.8% (Metals basis)
Forma Granular