Learn More
Calcium granules, redistilled, -16 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium |
| Nota nome | Redistilled |
| Aspetto | Silvery-white granules |
| Densità | 1.54g/cm3 |
| Quantità | 50 g |
| Dimensioni maglia | -16 Mesh |
| Odore | Odorless |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% (Metals basis) |
| Forma | Granular |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium granules, redistilled
- Pericolo
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- MIXTURE LIST-Contiene: calcium