Learn More
Calcium hydride, 90-95%
Descrizione
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium hydride |
| Punto di fusione | 600°C (decomposition) |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 90-95% |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. |
| Peso formulazione | 42.1 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Densità | 1.9 |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium hydride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium hydride