Learn More
Calcium Hydrogenphosphate Dihydrate, 98%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15673130 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15673130
Marca: Honeywell-Fluka 307653500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
>98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Hydrogenphosphate Dihydrate
CAS 7789-77-7
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula molecolare CaH5O6P
Formula lineare CaHPO4 · 2H2O
Numero MDL MFCD00149621
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
InChI Key XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
IUPAC Name calcium;hydrogen phosphate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 172.086
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Peso formulazione 172.09g/mol
Percent Purity 98%
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.31g/mL at 25°C