Learn More
Calcium Hydroxide, ≥95.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15632430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632430 500 g Flacone in polietilene 500g
15612430 100 g Flacone in polietilene 100g
15622430 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15632430 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 239232500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥95.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-62-0
Formula molecolare CaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC Name calcium;dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Hydroxide
Punto di fusione 450°C
Colore White
Quantità 500 g
Formula lineare Ca(OH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 74.09g/mol
Percent Purity ≥95.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.24g/mL at 25°C