Learn More
Calcium Hydroxide, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15547904 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Dimensione della confezione:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15547904 2 kg Poly Pail 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15547904 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 137205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Hydroxide
CAS 1305-62-0
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Formula molecolare CaH2O2
Numero MDL MFCD00010901
Sinonimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC Name calcium;dihydroxide
Molecular Weight (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Peso formulazione 74.09
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Poly Pail
Gravità specifica 1L = 2.24kg