Learn More
Calcium hydroxide, Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, 95-100.5% (complexometric), Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium hydroxide |
| Nota nome | Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, 95-100.5% (complexometric) |
| CAS | 1305-62-0 |
| CAS max % | 100.0000% |
| Quantità | 25 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 95 to 100.5% |
| Formula molecolare | CaH2O2 |
| Formula lineare | Ca(OH)2 |
| Numero MDL | MFCD00010901 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Vedi altri risultati |