Learn More
Calcium hydroxide, Purum p.a., ≥96.0% (T), Solstice
Codice prodotto. 16625763
Cambia vista
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16625763 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16625763 Fornitore Fluka N. del fornitore 2118125KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium hydroxide
Punto di fusione 580°C
CAS 1305-62-0
Colore Colorless
CAS max % ≤ 100%
pH 12 to 13
Quantità 25 kg
Formula molecolare CaH2O2
Formula lineare Ca(OH)2
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC Name calcium dihydroxide
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Grado Reagent
Densità 2.24 g/cm3 (20°C)