Learn More
Calcium hypochlorite, tech.
Codice prodotto. 11339148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339148 250 g 250g
11319148 10 g 10g
15431817 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11339148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042548.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For Use in Deodorant, Oxidizing Agent, Bleaching Agent | CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.976 g/mol
Deodorant, oxidizing agent, bleaching agentCalcium hypochlorite is used for swimming pool sanitation and other water treatment plants. It is also used to disinfect drinking water, equipments in the industry and surfaces and equipments in kitchens. Further, it is used to bleach textiles and paper. It is also employed in bathroom cleaners and laundry detergents. It is used as an oxidizing agent in organic chemistry. It is involved in the cleavage of glycols, alfa-hydroxy carboxylic acids and keto acids to yield fragmented aldehydes or carboxylic acids respectively. It plays an important role in the haloform reaction to prepare chloroform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-54-3
Formula molecolare CaCl2O2
Numero MDL MFCD00010900
InChI Key ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium hypochlorite
Punto di fusione 100°C
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 250 g
Aspetto White granular powder
Densità 2.35
Informazioni di solubilità Soluble in water.
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
IUPAC Name calcium;dihypochlorite
Molecular Weight (g/mol) 142.976
Peso formulazione 142.98
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium hypochlorite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hypochlorite